Chemisch bestendige overalls, Tychem® 2000 C, modellen CHA5/CHA6
Leverancier: DuPont
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TCCHA5TYLLG002 TCCHA5TYLMD002 TCCHA5TYLSM002 TCCHA5TYLXL002 TYCCHA5TYL16/L TYCCHA5TYL16/M TYCCHA5TYL16/S TCCHA5TYL2X002 CHA5TYL16/XL CHA5TYL16/XXL CHA5TYL16/XXXL TCCHA5TYL3X002
113-0495EA 867 EUR
113-0495 113-0496 113-0497 113-0498 113-0499 113-0529 113-0530 113-0485 113-0486 113-0487 113-0488 113-3891
Chemisch bestendige overalls, Tychem® 2000 C, modellen CHA5/CHA6
Wegwerpkleding
Gemaakt van een lichte en duurzame stof (<450 g per kledingsstuk). Tychem® 2000 C-kleding gebruikt de stevigheid van Tyvek® en een polymeer barrièrecoating om een goede permeatiebescherming te bieden tegen een breed gamma van anorganische chemicaliën en biologische gevaren (zelfs onder druk).
  • Met capuchon, elastisch aan het gezicht, de polsen, de taille en enkels voor een optimale pasvorm
  • Elastische duimlussen voorkomen omhoogkruipen van de mouwen
  • Zelfklevende dubbele rits-overslag en kin-overslag voor een goede afdichting tussen het pak en gezichtsmaskers
  • Gestikte en getapete vloeistofdichte naden voor bescherming en stevigheid
  • Felgele kleur voor een goede zichtbaarheid
  • Antistatische behandeling (EN 1149-5) - aan binnenkant
  • CHA6: Met geïntegreerde sokken om in schoenen of laarzen te dragen, met extra laarsoverslag tot kniehoogte
Tychem® 2000 C wordt gebruikt voor bescherming tegen spatten of spatten onder druk in verschillende industriële omgevingen, waaronder pulp- en papierproductie, voedselverwerking, chemische verwerking en farmaceutische productie.
Kleur: Geel
Gewicht: 83 g/m²
Certificaten: Type 3B/4/5/6, EN 1149-5-5, EN 1073-2, EN 14126; Cat. III; (EU) 2016/425
Verpakking: 25 per box (without socks) and 20 per box (with socks), bulk packed.