Chemisch bestendige overalls, Tyvek® 500 Industry, model CCF5
Leverancier: DuPont
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TYCCF5SWHSM010 TYCCF5SWHMD010 TYCCF5SWHLG010 TYCCF5SWHXL010 TYCCF5SWH2X010 TYCCF5SWH3X010
113-3853EA 313 EUR
113-3853 113-3854 113-3855 113-3856 113-3857 113-9700
Chemisch bestendige overalls, Tyvek® 500 Industry, model CCF5
Wegwerpkleding
These Tyvek® overalls are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size).
  • Ultra pluisarme stof
  • Kraag, elastisch aan de polsen, taille en enkels
  • Tyvek® rits en ritsoverslag voor verbeterde bescherming
  • Kruis voor een verbeterde pasvorm
  • Gestikte interne naden helpen om contaminatie van binnen naar buiten te