Overalls met kap
Leverancier: GM EQUIPEMENT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OJC031 OJC032 OJC033
113-0661EA 157 EUR
113-0661 113-0662 113-0663
Overalls met kap
Wegwerpkleding
Deze wegwerpoveralls zijn gemaakt van niet-geweven, gesponnen gebonden PP. Ze zijn ondoordringbaar voor water en geschikt voor gebruik in ongevaarlijke omgevingen.
  • Met capuchon
  • Elastische manchetten, taille en enkels
  • Met ritssluiting
Gewicht: 20 g
Kleur: Blauw of wit
Certificaten: Kat. I