VWR®, Overall, PP, met capuchon
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8261EA 183 EUR
113-8261 113-8262 113-8263 113-8264 113-8293
VWR®, Overall, PP, met capuchon
Wegwerpkleding
Overalls vervaardigd van non-woven PP. Ideaal voor niet-kritische toepassingen.
  • Capuchon, lange mouwen en broekspijpen
  • Elastische taille, boorden en enkelgedeelten
  • Gestikte naden en ritssluiting
Gewicht: 40 g/m²
Kleur: wit