Glasparels
Leverancier: E AND R CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4501 45015 4503 4504 5003 5005 5009 5011 5012ZKN01 5013 5014 5016 4505 4502
201-0080EA 0 EUR
201-0080 201-0081 201-0083 201-0084 201-0086 201-0087 201-0088 201-0089 201-0090 201-0091 201-0092 201-0093 201-0085 ERCH4502
Glasparels
Parels Glasparels
Natronkalkglas.
Glasparels, type M gebruikt als meng- en roerparels in aerosols, als ventielkogels in sluitingen en voor waterfiltratie in waterwells. Ze worden vooral gebruikt als roer- en mengmedia in aerosolsprays, als ventielen voor flesdoppen en voor de mechanische coating van kleine metalen onderdelen, via een speciaal platingproces (mechanische plating). Dankzij de hoge zuiverheid kunnen uitstekende resultaten worden bereikt bij het malen en dispergeren van pigmenten, verfstoffen, landbouwchemicaliën, farmaceutische producten en cosmetische preparaten. Ze kunnen ook worden gebruiktMore Product Information