GPC KF-800-serie kolommen voor gelpermeatiechromatografie
Leverancier: Resonac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F6028010 F6028030 F6028040 F6028050 F6700300 F6028090 F6028025 F6028020 F6027030 F6027040 F6027050 F6027060 F6027070 F6709350
554-0864EA 1726 EUR
554-0864 554-0867 554-0869 554-0871 554-1765 554-0875 554-0866 554-0865 554-0868 554-0870 554-0872 554-0874 554-0877 554-2429
GPC KF-800-serie kolommen voor gelpermeatiechromatografie
Kolommen voor chromatografie
Een complete serie gelpermeatiekolommen (GPC) voor algemeen gebruik verpakt met tetrahydrofuran (THF). Kolommen verpakt in andere oplosmiddelen zijn ook beschikbaar. Neem contact op voor meer informatie.
  • Kolomtypen KF-801 tot 802.5 voor verbindingen met een moleculair gewicht van minder dan 2000 g.mol-1, zoals in vet oplosbare vitaminen (KF-801), oligomeren (KF-802-803) en polymeeradditieven (KF-801-802).
  • Kolomtypen KF-802.5 tot 807L voor verbindingen met een moleculair gewicht van 2000 g.mol-1 of meer, zoals THF-oplosbare synthetische polymeren (KF803-807L) en oligomeren (KF802-803).
  • L: lineaire kolom. De kalibratiecurve voor het moleculaire gewicht is een rechte lijn
* Geschatte waarde