HPLC kolommen, preparatieve schaal, Chromolith® Prep
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
1.25251.0001EA 0 EUR
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
HPLC kolommen, preparatieve schaal, Chromolith® Prep
Kolommen voor chromatografie
Chromolith® Prep monolithische stationaire fasen zijn ultrapure silicafasen, die hun bijzondere eigenschappen ontlenen aan een bimodale poriestructuur. Deze structuur maakt deel uit van de nieuwe 'Sol-Gel'-technologie en bestaat uit macroporiën en mesoporiën. De mesoporiën, met een gemiddelde diameter van 12 nm, vormen de fijne poreuze structuur van de binnenzijde van de kolom. Hierdoor ontstaat een zeer groot oppervlak waarop de absorptie van de doelverbindingen plaatsvindt.
De grote macroporiën met een diameter vanaf 3 µm vormen een dicht netwerk en zorgen voor een groot debiet dankzijMore Product Information