SS hoge druk inline-filter
Leverancier: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
JR-M68230-2 JR-M68231-5
554-1156EA 469 EUR
554-1156 554-1157
SS hoge druk inline-filter
Filters Lijnfilters
Ingebouwde roestvrijstalen solventfilter voor gebruik tussen de pomp en het monsterinjectieventiel, voor het verwijderen van vrijgekomen deeltjes. Roestvrijstalen filter, met PEEK-ringafdichting, poreusheid 2 µm.
  • Minimises dead volume
  • For high pressure applications (up to 350 bar/5000 psi)