HPLC-kolommen voor anionuitwisseling, RCX-30, Hamilton
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
79803 79370 79371 79372 79877
554-0470EA 1490 EUR
554-0470 554-0212 554-1247 554-1248 552-0350
HPLC-kolommen voor anionuitwisseling, RCX-30, Hamilton
Kolommen voor chromatografie
RCX-30 koolhydraatanalysekolommen zijn ontworpen voor de isocratische of gradiëntscheiding van koolhydraten. Wanneer een isocratische methode wordt gebruikt met een geleidbaarheid, brekingsindex, ultraviolet of gepulste amperometrische detector (PAD), kunnen mono- en disacchariden zoals glucose, fructose, sucrose en lactose snel worden bepaald.
  • Grotere uitwisselingscapaciteit dan die van de PRP-X100
  • Monsters met twee of drie koolhydraten kunnen snel isocratisch worden gescheiden
  • Complexere monsters vereisen gradiëntelutie