HPLC-kolommen voor ionenexclusie, PRP-X300
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
79464 79465 79475 79460 79373 79453 79374 79129 79130 79289 79915
554-0247EA 1020 EUR
554-0247 554-0351 554-0255 554-1274 554-1249 554-1268 554-1250 554-1229 554-1230 HAMI79289 HAMI79915
HPLC-kolommen voor ionenexclusie, PRP-X300
Kolommen voor chromatografie
Een snel, veelzijdig HPLC-kolompakkingsmateriaal. Deze kolommen scheiden snel en eenvoudig nauw verwante alcoholen en organische zuren zonder kolomverwarming. De gesulfoneerde poly(styreen-divinylbenzeen)-drager scheidt monsters door een gemengd modusmechanisme. Een breed scala aan monsters kan met deze kolommen worden geanalyseerd, omdat de selectiviteit van de kolom kan worden gewijzigd door de pH van de buffer te wijzigen of een organische modificator (methanol, acetonitril) aan de buffer toe te voegen. De stabiliteit ten opzichte van organische oplosmiddelen maakt het mogelijk om monsters te analyseren die te sterk zijn vastgehouden op conventionele ionenuitsluitingsdragers.
  • Te gebruiken met organisch solvent van 0 tot 100% voor elutie van verbindingen met een hoge retentie
De uitstekende selectiviteit van de PRP-X300 kolommen zorgt ervoor dat de meeste scheidingen binnen vijf minuten voltooid zijn. De high performance packing zorgt voor smalle pieken onder isocratische omstandigheden. Het gebruik van isocratische omstandigheden maakt het mogelijk om monsters te analyseren zonder kolomre-equilibratie. Wanneer monsters te complex zijn of de isocratische analyse te lang duurt, kunt u altijd een gradiënt uitvoeren. De meeste monsters vereisen slechts minimale voorbereiding vóór injectie.
Classificatie van verbindingen: Organische zuren/alcoholen