Vloeistof-vloeistof-extractie, Extrelut® NT
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
1.15092.1000EA 633 EUR
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
Vloeistof-vloeistof-extractie, Extrelut® NT
Kolommen voor chromatografie
EXtrelut® NT is een speciaal bewerkte, inerte, wijdporige kiezelgoer met een hoog poriënvolume. Het wordt al geruime tijd gebruikt in onderzoek, voor de monsterbereiding van urine, volbloed, plasma en andere biologische matrices. Andere toepassingen zijn onder meer milieu- en residutesten, zoals analyse van industrieel, huishoudelijk en afvalwater. EXtrelut® NT wordt voorverpakt in patronen of als los sorptiemiddel geleverd. EXtrelut® NT vereenvoudigt vloeistof-vloeistofextractie door scheidingstrechters te vervangen. Het gebruik van een enkele stap is efficiënter, bespaart zowel oplosmiddelMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable