Liebig koelers met NS hals
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05210201 05210202 05210301 05210302 05210303 05210304 05210402 05210403 05210404 05210504 05210401 05210704
201-0352EA 46.9 EUR
201-0352 201-0353 201-3313 201-0354 201-0355 201-3312 201-0356 201-0357 201-0358 201-0359 LENZ05210401 LENZ05210704
Liebig koelers met NS hals
Condensors
DURAN®-borosilicaatglas.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Voor dampcondensatie, met genormaliseerde kern- en hulsslijping. Wateraansluiting via glazen olijf.
Certificaten: DIN 12576