Dimroth koelers met NS hals
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05240201 05240302 05240303 05240304 05240404 05240202 05240301 05240406 05240306
201-3331EA 89.4 EUR
201-3331 201-0362 201-0363 201-3332 201-3333 LENZ05240202 LENZ05240301 LENZ05240406 LENZ05240306
Dimroth koelers met NS hals
Condensors
Helder DURAN®-borosilicaatglas.
  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen
Voor het koelen van dampcondensaat, met kern en huls. Watertoevoer door glazen aansluitingen met een uitwendige diameter van 8 mm.