Schroefkoppelingen voor leidingen met schroefdraad, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
292260556 292260659 292260856 292260959 292261055
201-1705EA 22.6 EUR
201-1705 201-1706 201-1708 201-1707 201-0493
Schroefkoppelingen voor leidingen met schroefdraad, DURAN®
Fittingen en connectoren
PBT, rood met geïntegreerde siliconen (VMQ) PTFE-afdichting.
  • Voor flexibele aansluiting van twee glazen DIN schroefdraden
  • Hittebestendig van -45 tot +180 °C
  • Uiterst lekdicht