Gaswasflessen, Drechsel-patroon, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-0381EA 67.84 EUR
201-0381
Gaswasflessen, Drechsel-patroon, DURAN®
Flessen Gaswasflessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen