Verbindingsstukken voor slangen, T-vorm
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
70459 70460 70461 70462 70463 70520 70521
229-0703EA 8.3 EUR
229-0703 229-0704 229-0705 229-0706 229-0707 229-0719 229-0720
Verbindingsstukken voor slangen, T-vorm
Fittingen en connectoren
PP, translucent.
  • Goede mechanische en chemische bestendigheid
  • Zeer goede thermische bestendigheid
  • Autoclaveerbaar
  • Geschikt voor levensmiddelen
De afmetingen worden zowel nominaal als exact gegeven omdat de elasticiteit van de slangen de keuze van de grootte bepaalt. Gebruik onze slangkaliber 229-0111 om de 'grip' te bepalen. Deze zal dan de equivalente afmeting geven voor het hoogste punt van de draad van die bepaalde connector.
They meet with the Food and Drug regulations.90/128CEE 92/39CEE and FDA 21 CFR 177.1520.
Suitable for foodstuff.
Certificaten: Zij voldoen aan de Food and Drug regelgeving. 90/128 CEE, 92/39 CEE en FDA 21 CFR 177.1520.