VWR®, Monstercontainers, met Bevestigde Deksels
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-2625EA 203 EUR
216-2625 216-2627 216-2628
VWR®, Monstercontainers, met Bevestigde Deksels
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
Doorschijnend PP.
  • Met een hand te gebruiken; de dop blijft in geopende toestand rechtop staan
  • Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
  • Aseptisch
Ideaal voor het verzamelen, bewaren en transporteren van monsters.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.