Potten
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
130294 130394 130494 130594
216-3180EA 66.4 EUR
216-3180 216-3181 216-3182 216-3183
Potten
Potjes Potjes voor algemeen gebruik
PP, Wit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Zeer goede thermische weerstand
  • Nauw aansluitend schroefdeksel
Voor een veilige bewaring en transport van monsters.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable