Potjes met snap cap deksel of schroefdop
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2598 597
216-2280EA 330 EUR
216-2280 216-2260
Potjes met snap cap deksel of schroefdop
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
PP, doorzichtig of PS, transparant met PE -deksel.
  • PP, met bijzonder goede chemische en thermische bestendigheid (–10 tot +120 °C), autoclaveerbaar
  • PS, met goede chemische en thermische bestendigheid (–10 tot +70 °C)
  • Beide types zijn lekvrij, licht en stevig
Ideaal voor het verzamelen, opslaan en transporteren van monsters.