Monsternamepotjes met schroefdop, STERILIN®
Leverancier: STERLIN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
128DB/IRR 185DB/IRR 190DB/IRR
216-1557EA 890 EUR
216-1557 216-2129 216-2130
Monsternamepotjes met schroefdop, STERILIN®
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
Polystyrene, clear, with screw cap.
  • Triple-wrapped with two easy tear bags within a bulk outer liner bag
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Marked with an irradiation dot as assurance of sterility and batch details for full traceability
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
Ideaal voor gebruik in operatiekamers, om een steriele overdracht van monsters te vergemakkelijken.
Certificaten: CE-markering duidt op overeenstemming met de Europese richtlijn 98/79/EC.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebiedMore Product Information