Telkamers, Neubauer
Leverancier: LABOR OPTIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1300000 1310000 1320000 1330000
631-1131EA 74.6 EUR
631-1131 631-1114 631-1115 631-1116
Telkamers, Neubauer
Object- en dekglaasjes Telkamers
In tegenstelling tot de verbeterde telkamers van Neubauer, wordt bij deze kamers het telgedeelte binnen de groepsvierkanten begrensd door de buitenste van de drie grenslijnen.
  • Four large squares in the corners are divided into 16 squares each - Leucocyte counting
  • Large middle square divided into 16 group squares
  • Each large square further divided in 16 squares
Telrooster: 9
Grote vierkanten: 1 mm² elk
Large squares: 1 mm² each