Telkamers, Fuchs-Rosenthal
Leverancier: LABOR OPTIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2706000 2710000 2720000 2730000
631-1171EA 62 EUR
631-1171 631-1125 631-1126 631-1127
Telkamers, Fuchs-Rosenthal
Object- en dekglaasjes Telkamers
16 grote vierkanten van elk 1 mm². Elk groot vierkant is verdeeld in 16 kleine vierkanten.
Voor het tellen van cellen in vloeistof (CSF).