VWR®, Kroezen, RVS 304
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
459-4501EA 23.5 EUR
459-4501 459-4502 459-4503
VWR®, Kroezen, RVS 304
Kroezen
Smeltkroezen uit roestvrij staal 304.
  • Zeer goed bestand tegen chemicaliën en reagentia
  • Bestand tegen een maximale temperatuur van 800 °C
Without lid.