Smeltkroezen
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8500-006 8505-050 8505-075 8505-120
459-0160EA 60.3 EUR
459-0160 459-0161 459-0162 459-0163
Smeltkroezen
Kroezen
Transparant kwartsglas.
  • Bestand tegen constante maximumtemperatuur van 1100 °C en kortstondig gebruik bij 1300 °C
Deksels zijn afzonderlijk verkrijgbaar.