Cuvetten, eenmalig gebruik
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
759005 759015 759105 759115
634-8111EA 14.3 EUR
634-8111 634-8112 634-0000 634-0001
Cuvetten, eenmalig gebruik
Cuvetten Cuvetten voor spectrofotometers
Wegwerpmacro- of semi-microcuvetten van PS of PMMA voor kinetische metingen.
  • De pijl geeft de richting van het optische pad aan
  • Helder, zuiver optisch pad van 10 mm
  • De verzonken vensters beschermen tegen krassen
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Leveringsinformatie: Ingedeeld naar malopeningnummer geleverd om te zorgen voor de laagst mogelijke variatie inMore Product Information