Cuvetten voor eenmalig gebruik, UVette®
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0030106.300 4099100.007 0030106.318
634-1921EA 68.9 EUR
634-1921 634-1922 634-1923
Cuvetten voor eenmalig gebruik, UVette®
Cuvetten Cuvetten voor spectrofotometers
Het ontwerp van de cuvette heeft een trechtervormige basis, die het capillaire effect voorkomt en ervoor zorgt dat de vloeistoffen constant in het midden van het meetgebied blijven.
  • Compatibel met de meeste spectrofotometers met de bijbehorende adapter
  • 4 optische vensters en schaalverdelingen op 500 en 1000 µl
  • Geen adapters nodig voor gebruik met de Eppendorf BioPhotometer®
The design allows for a 2 and 10 mm optical path length by rotation of the UVette® by 90°. Using the 2 mm path length, there is in most cases no need for dilutions of highly concentrated samples.
Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.
Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.
Verpakking: Individuellt blister-förpackas för kontamineringsfri arbete, DNA, RNas och proteinfria eller bulk kuvetter i en återförslutbar låda.