Exsiccator, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
467-0021EA 77.9 EUR
467-0021
Exsiccator, Nalgene®
Exsiccatoren Exsiccatoren, kunststof
Ideaal voor droging en voor droogprocessen. Klep transparant, robuuste polycarbonaat met verzonken rand. Voet is duurzaam blauw polypropyleen.
  • Voet is ondoordringbaar voor alle vaste droogmiddelen
  • Autoclaveerbaar
Leveringsinformatie: Geleverd inclusief aluminium plaat van 140 mm.