Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
V1850-01 V1850-02 V1850-03
467-4105EA 201 EUR
467-4105 467-4106 467-0051
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Transparant, polycarbonaat. Elk compartiment heeft een deur met kliksluiting en geïntegreerde afdichting voor eenvoudig openen en hermetisch afsluiten. Temperatuurbestendig van -35 tot +70 °C, geschikt voor gebruik onder normale druk.
  • Door de grote opening en de deur met ruime openingshoek heeft de gebruiker toegang tot de volledige binnenruimte
  • Robuuste constructie, lichtgewicht, draagbaar en stapelbaar
  • Wordt geleverd met droogmiddel in een handige hersluitbare container
Bestelinformatie: Shelves must be ordered separately.