Exsiccatorkasten, SICCO Maxi-serie
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
V1852-01 V1853-01
467-0044EA 4590 EUR
467-0044 467-0045
Exsiccatorkasten, SICCO Maxi-serie
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Transparant acryl. De kasten hebben een verstevigd aluminium frame, een deur met schuimafdichting en een magneetstrip. Ontworpen voor het opslaan of drogen van vochtgevoelige producten met silicagel. De gecontroleerde omgeving binnen de exsiccator is ideaal voor de opslag van referentiematerialen, bewaarde monsters, metallografische monsters, tabak en DNA-monsters.
  • Een op de deur geplaatste elektronische hygrometer* geeft de minimum- en maximumtemperatuur en de vochtigheidswaarden weer
  • Temperatuurbestendig van −20 tot +70 °C
  • Eenvoudig verplaatsbaar: kasten