Exsiccatorkasten, SP Bel-Art
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F420640001 F420660000 F420660001
467-0062EA 1290 EUR
467-0062 467-0066 467-0067
Exsiccatorkasten, SP Bel-Art
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Deze duurzame kasten zijn vervaardigd uit 6,35 mm dik acryl. De luchtdichte deuren zijn vervaardigd uit 9,5 mm dik acryl en over de hele lengte voorzien van scharnieren en roestvrijstalen sluitstrips. Leverbaar in licht- of donkerbrons acryl.
  • Droge, stofvrije opslag voor gebruik in vriezers, koelkasten of op een werkblad
  • Geleverd inclusief geperforeerde platen die voor een betere circulatie in de kast zorgen