Exsiccatorkasten, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 708 EUR
467-0022 467-0023 467-0024
Exsiccatorkasten, Nalgene®
Exsiccatoren Exsiccatorkasten
Deze transparante acrylkasten met roestvrijstalen grendels en neopreen pakking zorgen voor stof- en vochtvrije opslag. Ideaal voor het opslaan van watervrije, hygroscopische biologische of chemische verbindingen en elektronische samenstellingen. Uitneembare lade met lipjes bevat droogmiddel.
  • Geschikt voor gebruik op werkbladen of in koelkasten en vriezers
  • De legplaten zijn verwijderbaar en verstelbaar, en worden geventileerd om een optimale luchtstroom te verkrijgen
Bestelinformatie: Wordt geleverd met verstelbare legplaten. Gelieve er rekening mee te houden dat bijkomende of vervanglegplaten niet kunnen aangekocht worden als optionele toebehoren.