Celcultuurschalen, Falcon®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
353001 353002 353003 353004 353025 353037
734-0005EA 294 EUR
734-0005 734-0961 734-0006 734-0007 734-0013 734-0016
Celcultuurschalen, Falcon®
Cultuurschalen Celcultuurschalen
PS, steriel, met deksel. Deze schalen zijn ontworpen voor celcultuur en hebben een uniforme oppervlaktechemie die tot stand is gekomen door een behandeling met een vacuümgas-plasma, waardoor de aanhechting van cellen wordt bevorderd. Het hydrofiele weefselcultuuroppervlak bevat een verscheidenheid aan negatief geladen functionele groepen die celhechting en -verspreiding ondersteunen.
  • Vlak en optisch zuiver voor vervormingsvrije microscopische visualisering van cellen
  • Deksels zijn ontworpen voor optimale gasuitwisseling
  • Stapelringen voor eenvoudiger