Celkweekplaten, Nunc™ Multidish
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 261 EUR
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Celkweekplaten, Nunc™ Multidish
Microplaten Celcultuurplaten
PS, steriel, met deksel. Handig op alle gebieden van celcultuur, inclusief opschalen en klonen.
  • Verhoogde wellranden verkleinen het risico op kruisbesmetting
  • Wells met vlakke bodem voor optimale optische kwaliteit
  • Nunclon™Δ gecertificeerd