Gelatine celcultuurschaaltjes, Corning® BioCoat™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354653 356653
734-0252EA 99.14 EUR
734-0252 734-0323
Gelatine celcultuurschaaltjes, Corning® BioCoat™
Cultuurschalen Celcultuurschalen
PS-coating met varkensgelatine. Corning® BioCoat™ gelatine biedt een hechting- en groeibevorderend substraat voor de cultuur van talrijke celtypen. Gelatine wordt regelmatig gebruikt bij de cultuur van normale en getransfecteerde celtypes, waaronder vasculaire endotheliale cellen, spiercellen, embryonale stamcellen (ES) en F9 teratocarcinoomcellen.
  • Gelatinesubstraat verbetert de hechting van een verscheidenheid aan normale en getransfecteerde celtypes
  • Voorbehandeling met gelatine elimineert tijdrovende preparatie en bespaart tijd en geld
  • Consistentie
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering RECs, ISO 14001 - Kennebunk