Verdampingsschalen, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
213013202 213013408 213013802 213014104 213014404 213014901 213015409 213015906 213016302
216-1270EA 9.5 EUR
216-1270 216-1271 216-1272 216-1273 216-1274 216-1275 216-1276 216-1277 216-1278
Verdampingsschalen, DURAN®
Reservoirs/Schalen/Potten Uitdampschalen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Voor een breed scala aan toepassingen. Met vlakke bodem. Vanaf 170 ml met mat schrijfveld.
*zonder etiketteervlak
Certificaten: DIN 12336