VWR®, Dishes, Evaporating, hoge vorm
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-0179EA 27 EUR
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Dishes, Evaporating, hoge vorm
Reservoirs/Schalen/Potten Uitdampschalen
PTFE, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van –200 tot +280 °C
  • Uitzonderlijk gladde binnenwanden ter voorkoming van besmetting
Dikwandig, conisch. Robuust en onbreekbaar.