Kom, Silica Vitreosil®
Leverancier: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
73016 73018 73019 73021 73022 73023 73024 73025 73026
216-4473EA 66.3 EUR
216-4473 216-0296 216-0297 216-4475 216-0298 216-0299 216-0300 TSLA73025 216-0301
Kom, Silica Vitreosil®
Reservoirs/Schalen/Potten Uitdampschalen
Wastafels (capsules) met vlakke bodem.
  • Chemisch inert
  • Kunnen worden gebruikt bij temperaturen boven 1000 °C
  • Bestand tegen thermische schokken en met hoog elektrisch weerstandsvermogen