Dishes, evaporating
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L131/2 L131/3 L131/4 L131/5 L131/6 L131/8
216-0370EA 18.4 EUR
216-0370 216-0371 216-0289 216-0372 216-0373 216-0375
Dishes, evaporating
Reservoirs/Schalen/Potten Uitdampschalen
Geglazuurd porselein.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot +1000 °C
  • Geringe warmte-uitzetting
Voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. Met tuit en vlakke bodem. Wit geglazuurd.