Verbrandingsschaaltjes
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L33/1 L33/2 L33/4 L33C/00 L33C/00B L33C/4B L33C/7 L33D/2 L33D/3 L33D/4 L5032/1
459-2121EA 10.5 EUR
459-2121 459-2122 459-2123 459-2131 459-0038 459-2132 459-2134 459-2112 459-2113 459-2114 459-2141
Verbrandingsschaaltjes
Schuitjes Verbrandingsschuitjes
Schaaltjes, Porselein, geglazuurd aan binnen- en buitenzijde, behalve het buitenste bodemoppervlak.
  • Bestand tegen temperaturen van maximaal 1000 °C
  • Ondiepe vorm zonder tuit, diepe vorm met tuit
De rechthoekige schaaltjes hebben schuine wanden.
De afmetingen verwijzen naar b×d×h voor rechthoekige schaaltjes en Ø×H voor de overige schaaltjes.