Instrumentenschalen met deksel
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8475 8476
216-0029EA 66.8 EUR
216-0029 216-0030
Instrumentenschalen met deksel
Reservoirs/Schalen/Potten Instrumentenschalen
Roestvrij staal, 18/10.
  • Afgeronde hoeken voor snelle en gemakkelijke reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Speciaal deksel met verzonken greep waardoor de instrumentenschalen stapelbaar blijven.