Petrischalen, Steriplan®, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
237554008 237554205 237554505 237554608 237554805 237555107 237555201 237555604 237555904 237553903
391-2810EA 1.9 EUR
391-2810 391-2820 391-2831 391-2830 391-2840 391-2850 391-2860 391-2870 391-2880 391-2805
Petrischalen, Steriplan®, DURAN®
Cultuurschalen Petrischalen
Natronkalkglas. Hydrolytische klasse III. Diameter vermeld in de tabel is de buitendiameter van de deksel. De hoogte betreft de hoogte van de voet.