Petrischalen, Duroplan®, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
217554101 217554307 217554607 217554804 217555106 217555303
391-0810EA 15.3 EUR
391-0810 391-0820 391-0830 391-0840 391-0850 391-0860
Petrischalen, Duroplan®, DURAN®
Cultuurschalen Petrischalen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder. Deze plaat wordt gebruikt in de farmaceutische of voedselverwerkende industrie, in ziekenhuisomgevingen voor monsternameoppervlakken zoals huid, operatietafels en werkoppervlakken.
  • Basis en deksel zijn vlak aan binnen- en buitenzijde, vrij van luchtbellen en strepen
  • Voor een gelijkmatige verdeling van voedingsbodems
  • Vervormingsvrij transparant
  • Temperatuurbestendig en chemicaliënbestendig
DIN 13132
Certificaten: DIN 13132