Petrischalen, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
217544606 217544803
391-2930EA 8.9 EUR
391-2930 391-2940
Petrischalen, DURAN®
Cultuurschalen Petrischalen
Glasgeperst DURAN®. Zonder secties. Onderkant van de basis heeft drie steunen voor stabiliteit.
Certificaten: DIN 12339