Draagrekken voor Petrischalen, Poxygrid®, SP Bel-Art
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H189780000 H189790000
391-2011EA 110 EUR
391-2011 391-2013
Draagrekken voor Petrischalen, Poxygrid®, SP Bel-Art
Rekken Dispensers voor petrischalen
Epoxy gecoat stalen rooster.
  • Eenvoudig vanaf de bovenkant te vullen en te legen
  • Voor plastic petrischalen met Ø 90 en 100 mm (niet geschikt voor glazen petrischalen)
b×d×h: 108×108×356 mm (1 stapel, voor 20 schaaltjes)
b×d×h: 343×105×305 mm (3 stapels, voor 42 schaaltjes)
W×D×H: 343×105×305 mm (3 stacks, for 42 dishes)
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable