Incubatiehouder voor Petrischalen
Leverancier: Bel-Art Products, a part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SP Bel-Art
216-2744EA 164 EUR
216-2744
Incubatiehouder voor Petrischalen
Reservoirs/Schalen/Potten Laboratoriumbakken/-schalen
PP.
  • Stapelbaar, zodat u meer in de broedstoof kwijt kunt
  • Kan 5 petrischalen met een Ø van 100 mm bevatten, of 15 petrischalen met een Ø van 60 mm
  • De schalen zijn voorzien van twee grote schrijfvelden waarop met een merkpen of etiket informatie over monsters kan worden aangegeven
b×d×h: 251×237×35 mm