Dophellingshoeken
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05476101 05476104 05476110 05476113 05476119 05476122 05476128 05476137 05476107
612-9850EA 42.6 EUR
612-9850 612-9851 612-9852 612-9853 612-9855 612-9856 612-9857 612-9858 201-1077
Dophellingshoeken
Flesdispenseropzet
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, duidelijk.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Minimale thermische uitzetting
Pipet met kernslijping NS 29/32. Bijpassende kolven, zie 215-1117 en 215-1118.