Dispensers met gegradueerd opzetstuk
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1475 1476 1477 1480 1481 1482
KART1475EA 14.6 EUR
KART1475 KART1476 KART1477 612-0948 612-0949 612-0950
Dispensers met gegradueerd opzetstuk
Flesdispenseropzet
PE (fles en buis), PMP (maatbeker).
  • Herhaaldelijke afgifte van hetzelfde volume vloeistof
  • Wanneer de flesdruk wordt opgeheven, blijft alleen het gewenste volume over
Het maatdopje van 25/50 ml kan omhoog en omlaag langs het buisje schuiven. De hoogte van het buisje bepaalt het vloeistofvolume dat in het maatdopje wordt gedoseerd wanneer in de fles wordt geknepen. Wanneer de druk in de fles afneemt, blijft slechts het gewenste volume over.
Kleur: transparant/rood