VWR®, Handschoenenkastjehouders
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211-0343EA 50.6 EUR
211-0343 211-0344
VWR®, Handschoenenkastjehouders
Handschoendispensers
Rekken uit staaldraad met epoxycoating.
  • Beschikbaar als houder voor één doos of voor drie dozen
  • De dozen van de meeste grote merken handschoenen passen
  • Eenvoudige wandmontage
Colour: White
Bestelinformatie: Schroeven zijn inbegrepen. Opmerking: Alle opgegeven productafmetingen zijn buitenmaten.