Oorstoppen voor eenmalig gebruik, Max®
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 48.45 EUR
111-0139 111-0140 111-0394
Oorstoppen voor eenmalig gebruik, Max®
Oordoppen Oordoppen voor eenmalig gebruik
Max® oordoppen bieden superieure ruisblokkerende prestaties in een wegwerpoortje.
  • Werelds meest gebruikte oordopjes uit polyurethaan
  • De toelopende vorm biedt een optimaal draagcomfort in het oor
  • Zacht en vuilafstotend oppervlak voorkomt opeenhoping van vuil
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certificaten: EN 352-2:2002