Extractiehulzen
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10371005 10371007 10371011 10371019 10371025 10371036 10371042 10371043 10371045 10371055 10371114 2811-308 10371103
515-9005EA 196 EUR
515-9005 515-9007 533-0012 515-9011 515-9016 515-9025 515-9017 515-9030 515-9031 515-9036 515-9013 WHAT2811-308 537-0027
Extractiehulzen
Extractors Extractiehulzen
Cytiva's Whatman 603G hulzen uit borosilicaatglasvezel hulzen met anorganisch bindmiddel zijn flexibel ontworpen voor gebruik met het volledige gamma commercieel beschikbare Soxhlet-apparaten.
  • Bestand tegen temperaturen tot 500 °C (932 °F)
  • Geproduceerd met wanden zo dun als 1 tot 1,5 mm
  • Analyse van hete en zure gassen, inclusief emissie- en schoorsteengascontrole
  • Soxhlet-extractie
  • Analyse van residuen van bestrijdingsmiddelen
  • Bepaling van olie-/vetgehalte in voedsel
  • Analyse van olie en vet in vast afval
Whatman standaard glazen extractiehulzen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en wanddiktes voor uw toepassingsbehoeften.
Vervaardigd van 100% puur borosilicaatglas met anorganisch bindmiddel.